Isobutirato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0106-25ML I0106-500ML
TCIAI0106-25MLEA 16 EUR
TCIAI0106-25ML TCIAI0106-500ML
Isobutirato de metilo ≥99.0% (por GC)
Isobutirato de metilo
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de fusión: –85°C
Pto. de inflamación: 13°C
Número MDL: MFCD00008914
Núm. CAS: 547-63-7
EINECS: 208-929-5
UN: 1237
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06088
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e2247f44fecee2a2eb3cbb931ffbb61522af6fb&vid=3e2247f44fecee2a2eb3cbb931ffbb61522af6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %