Dietilmalonato de dietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl Diethylmalonate
D0867-25ML D0867-500ML
TCIAD0867-25MLEA 28 EUR
TCIAD0867-25ML TCIAD0867-500ML
Dietilmalonato de dietilo ≥97.0% (por GC)
Dietilmalonato de dietilo
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216.28 g/mol
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00009132
Núm. CAS: 77-25-8
EINECS: 201-016-2
Índice Merck: 14,03823
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098b350ac12a0f7f1e008fb03c0ed58cd14467cc&vid=098b350ac12a0f7f1e008fb03c0ed58cd14467cc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %