Etilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0138-25ML E0138-500ML
TCIAE0138-25MLEA 16 EUR
TCIAE0138-25ML TCIAE0138-500ML
Etilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Etilmalonato de dietilo
Formula: C₉H₁₆O₄
MW: 188.22 g/mol
Pto. Ebullición: 211°C
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00009167
Núm. CAS: 133-13-1
EINECS: 205-093-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e6caf6d0ba9a8f3c9c6592845b5a272b6591cf&vid=f5e6caf6d0ba9a8f3c9c6592845b5a272b6591cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %