Bromuro de 1-metil-3-octilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Methyl-3-octylimidazolium Bromide
M1904-25G M1904-5G
TCIAM1904-25GEA 130 EUR
TCIAM1904-25G TCIAM1904-5G
Bromuro de 1-metil-3-octilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Bromuro de 1-metil-3-octilimidazolio
Formula: C₁₂H₂₃BrN₂
MW: 275,23 g/mol
Número MDL: MFCD10566918
Núm. CAS: 61545-99-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc10c94776e9963be079c0a02718515670099b82&vid=cc10c94776e9963be079c0a02718515670099b82&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %