Cloruro de 1-metil-3-octilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M2062-25G
M2062-5G
TCIAM2062-25GEA
124
EUR
TCIAM2062-25G
TCIAM2062-5G
Cloruro de 1-metil-3-octilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Cloruro de 1-metil-3-octilimidazolio
Formula:
C₁₂H₂₃ClN₂ Pto. de fusión: 12°C |
Número MDL:
MFCD03095432 Núm. CAS: 64697-40-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |