2-Amino-4-clorobenzotiazol ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Clorobenzotiazol-2-ilamina
A1087-25G A1087-5G
TCIAA1087-25GEA 333 EUR
TCIAA1087-25G TCIAA1087-5G
2-Amino-4-clorobenzotiazol ≥98.0% (by HPLC)
2-Amino-4-clorobenzotiazol
Formula: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,65 g/mol
Número MDL: MFCD00005791
Núm. CAS: 19952-47-7
EINECS: 243-439-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fe4fbb5bf281dd2aa4207b99d96b2f78d37a4e&vid=a3fe4fbb5bf281dd2aa4207b99d96b2f78d37a4e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 202.0 to 207.0 deg-C