1-Acetil-4-piperidona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: N-Acetyl-4-piperidone
A1398-25G A1398-5G
TCIAA1398-25GEA 128 EUR
TCIAA1398-25G TCIAA1398-5G
1-Acetil-4-piperidona ≥98.0% (por GC)
1-Acetil-4-piperidona
Formula: C₇H₁₁NO₂
MW: 141.17 g/mol
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00006190
Núm. CAS: 32161-06-1
EINECS: 250-937-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e86a4e44feccaca327580efded6fe0b66627c4c&vid=7e86a4e44feccaca327580efded6fe0b66627c4c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %