5-Fluorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-hidroxibenzaldehído
F0574-25G F0574-5G
TCIAF0574-25GEA 163 EUR
TCIAF0574-25G TCIAF0574-5G
5-Fluorosalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Fluorosalicilaldehído
Formula: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Pto. Ebullición: 56°C
Número MDL: MFCD01090997
Núm. CAS: 347-54-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0ed9e06d18b8e9ed9fdc945ddaa40cf109f98b1&vid=c0ed9e06d18b8e9ed9fdc945ddaa40cf109f98b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C