3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3,5-Bis(trifluorometil)bencenotiol
B2391-1G B2391-5G
TCIAB2391-1GEA 52 EUR
TCIAB2391-1G TCIAB2391-5G
3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol ≥96.0% (by GC, titration analysis)
3,5-Bis(trifluorometil)tiofenol
Formula: C₈H₄F₆S
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00042273
Núm. CAS: 130783-02-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=304cf4cee122fb46abc9844abb37b2f153d1a963&vid=304cf4cee122fb46abc9844abb37b2f153d1a963&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %