Ioduro de 1-metil-3-propilimidazolio ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1440-25G M1440-5G
TCIAM1440-25GEA 56 EUR
TCIAM1440-25G TCIAM1440-5G
Ioduro de 1-metil-3-propilimidazolio ≥97.0% (by HPLC, titration analysis)
Ioduro de 1-metil-3-propilimidazolio
Formula: C₇H₁₃IN₂
Número MDL: MFCD08276385
Núm. CAS: 119171-18-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5417291501912a9413e09484110a8d75b885d886&vid=5417291501912a9413e09484110a8d75b885d886&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %