3-(2-Aminoetil)-5-metoxiindol
Proveedor: TCI
|
Atención
|
M0131-1G
M0131-100MG
M0131-5G
TCIAM0131-1GEA
79
EUR
TCIAM0131-1G
TCIAM0131-100MG
TCIAM0131-5G
3-(2-Aminoetil)-5-metoxiindol
3-(2-Aminoetil)-5-metoxiindol
Formula:
C₁₁H₁₄N₂O MW: 190,24 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005662 Núm. CAS: 608-07-1 EINECS: 210-153-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 119.0 to 123.0 deg-C |