4-Benciloxiindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2811-1G B2811-5G
TCIAB2811-1GEA 62 EUR
TCIAB2811-1G TCIAB2811-5G
4-Benciloxiindol ≥98.0% (por GC)
4-Benciloxiindol
Formula: C₁₅H₁₃NO
Número MDL: MFCD00047200
Núm. CAS: 20289-26-3
EINECS: 243-690-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5849d6730b0cbb1c59154cbfe74d4ce3e69b9c12&vid=5849d6730b0cbb1c59154cbfe74d4ce3e69b9c12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C