Hexafluorofosfato de 1-metil-3-octilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
M2063-25G M2063-5G
TCIAM2063-25GEA 221 EUR
TCIAM2063-25G TCIAM2063-5G
Hexafluorofosfato de 1-metil-3-octilimidazolio ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Hexafluorofosfato de 1-metil-3-octilimidazolio
Formula: C₁₂H₂₃F₆N₂P
MW: 340.29 g/mol
Número MDL: MFCD06798203
Núm. CAS: 304680-36-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=252827a1141f7b496b3a0241a56c77880ce10f2b&vid=6328124c2f57236f30b8885b786d6200363eb370&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %