Ácido 2,2'-oxidiacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2,2'-Oxydiacetic acid
D0545-25G D0545-500G
TCIAD0545-25GEA 31 EUR
TCIAD0545-25G TCIAD0545-500G
Ácido 2,2'-oxidiacético ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2,2'-oxidiacético
Formula: C₄H₆O₅
MW: 134.09 g/mol
Número MDL: MFCD00004309
Núm. CAS: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06d7ef1cedd7782c4631df8573279fd4c3b00ff2&vid=06d7ef1cedd7782c4631df8573279fd4c3b00ff2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency