Butirato de isoamilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butirato de isopentilo, Butirato de 3-metilbutilo
B0760-25ML B0760-500ML
TCIAB0760-25MLEA 16 EUR
TCIAB0760-25ML TCIAB0760-500ML
Butirato de isoamilo ≥98.0% (por GC)
Butirato de isoamilo
Formula: C₉H₁₈O₂
MW: 158,24 g/mol
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00044888
Núm. CAS: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,05115
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&vid=38eed21c7420fb9f5c7aa25773d6f854a021cc58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %