3-Metoxifenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Hydroxy-3-methoxybenzene, m-Methoxyphenol
M0122-25ML M0122-500ML M0122-100ML
TCIAM0122-25MLEA 27 EUR
TCIAM0122-25ML TCIAM0122-500ML TCIAM0122-100ML
3-Metoxifenol ≥98.0% (por GC)
3-Metoxifenol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Pto. Ebullición: 244°C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1,131 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 124 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002267
Núm. CAS: 150-19-6
EINECS: 205-754-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0ef01b8db74e92696af81c8091dac93a0c86529&vid=d95f24e3d08c214cc54f9f3f59e8a794779c0cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %