Ácido 3-fluoroantranilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 2-amino-3-fluorobenzoico
F0570-1G
F0570-5G
TCIAF0570-1GEA
37
EUR
TCIAF0570-1G
TCIAF0570-5G
Ácido 3-fluoroantranilico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-fluoroantranilico
Formula:
C₇H₆FNO₂ |
Número MDL:
MFCD01569395 Núm. CAS: 825-22-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 185.0 to 189.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...