Ácido 3-amino-4-bromobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2441-25G A2441-5G
TCIAA2441-25GEA 268 EUR
TCIAA2441-25G TCIAA2441-5G
Ácido 3-amino-4-bromobenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-amino-4-bromobenzoico
Formula: C₇H₆BrNO₂
Número MDL: MFCD00579106
Núm. CAS: 2840-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81028bdf0dc58f5f06a23ed604b0512001ad11dd&vid=81028bdf0dc58f5f06a23ed604b0512001ad11dd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 226.0 to 230.0 deg-C