2-Bromo-5-cloroanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3182-1G B3182-25G B3182-5G
TCIAB3182-1GEA 16 EUR
TCIAB3182-1G TCIAB3182-25G TCIAB3182-5G
2-Bromo-5-cloroanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2-Bromo-5-cloroanilina
Formula: C₆H₅BrClN
Pto. Ebullición: 128°C
Número MDL: MFCD00672942
Núm. CAS: 823-57-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11ab1ec5bab727bc8ac7a1a4609900da4b8a1dfb&vid=11ab1ec5bab727bc8ac7a1a4609900da4b8a1dfb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %