Ácido 3-nitroantranilico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 2-amino-3-nitrobenzoico
N0879-25G N0879-5G
TCIAN0879-25GEA 367 EUR
TCIAN0879-25G TCIAN0879-5G
Ácido 3-nitroantranilico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 3-nitroantranilico
Formula: C₇H₆N₂O₄
MW: 182.14 g/mol
Número MDL: MFCD00024261
Núm. CAS: 606-18-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e665e8f05166b804deebb9bd9d1ef12b8649523f&vid=e665e8f05166b804deebb9bd9d1ef12b8649523f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C