Fluoromalonato de dietilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
F0283-1G F0283-25G F0283-5G
TCIAF0283-1GEA 23 EUR
TCIAF0283-1G TCIAF0283-25G TCIAF0283-5G
Fluoromalonato de dietilo ≥95.0% (por GC)
Fluoromalonato de dietilo
Formula: C₇H₁₁FO₄
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00009139
Núm. CAS: 685-88-1
EINECS: 211-684-7
UN: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ffb2f2ad9011a30239e33d6788d58b4401a19b&vid=d0ffb2f2ad9011a30239e33d6788d58b4401a19b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %