Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1189-25G
A1189-500G
TCIAA1189-25GEA
21
EUR
TCIAA1189-25G
TCIAA1189-500G
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-cloro-3-sulfamoilbenzoico
Formula:
C₇H₆ClNO₄S |
Número MDL:
MFCD00012375 Núm. CAS: 1205-30-7 EINECS: 214-882-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |