Cloruro de 4-cloroanilinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0115-25G C0115-500G
TCIAC0115-25GEA 21 EUR
TCIAC0115-25G TCIAC0115-500G
Cloruro de 4-cloroanilinio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de 4-cloroanilinio
Formula: C₆H₇Cl₂N
Pto. de fusión: 240°C
Número MDL: MFCD00042057
Núm. CAS: 20265-96-7
EINECS: 243-656-5
UN: 2018
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3729c4eb2f3089575fe7593c7898e0cfa8dd304&vid=f3729c4eb2f3089575fe7593c7898e0cfa8dd304&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water within almost transparency
Solubility in Methanol almost transparency