Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Benzophenone-3,3',4,4'-tetracarboxylic dianhydride
B0948-25G B0948-500G B0948-100G
TCIAB0948-25GEA 51 EUR
TCIAB0948-25G TCIAB0948-500G TCIAB0948-100G
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Dianhídrido 3,3',4,4'-benzofenonatetracarboxílico
Formula: C₁₇H₆O₇
MW: 322,23 g/mol
Número MDL: MFCD00005923
Núm. CAS: 2421-28-5
EINECS: 219-348-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8af0a3d2f70ede3bf0248867363c5f85ff571e6c&vid=8af0a3d2f70ede3bf0248867363c5f85ff571e6c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 96.0 %
Melting point 223.0 to 229.0 deg-C
Solubility in hot Acetone very faint turbidity