o-Dianisidina ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3,3'-Dimetoxibencidina
D1344-25G D1344-100G
TCIAD1344-25GEA 33 EUR
TCIAD1344-25G TCIAD1344-100G
o-Dianisidina ≥98.0% (by HPLC)
o-Dianisidina
Formula: C₁₄H₁₆N₂O₂
MW: 244.29 g/mol
Número MDL: MFCD00008372
Núm. CAS: 119-90-4
EINECS: 204-355-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,02991
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e1cf5bebc9b1433cd8c2a65f0ff4861cc482f9&vid=95e1cf5bebc9b1433cd8c2a65f0ff4861cc482f9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C