Geraniol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol
G0027-25ML G0027-500ML G0027-100ML
TCIAG0027-25MLEA 16 EUR
TCIAG0027-25ML TCIAG0027-500ML TCIAG0027-100ML
Geraniol ≥96.0% (por GC)
Geraniol
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. de inflamación: 112°C
Número MDL: MFCD00002917
Núm. CAS: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Índice Merck: 14,04403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb7e8a01e1abdd5ba4d441c44c806a4bc8d9a898&vid=bb7e8a01e1abdd5ba4d441c44c806a4bc8d9a898&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %