1-Boc-piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-BOC-piperazina
B2415-25G B2415-5G
TCIAB2415-25GEA 117 EUR
TCIAB2415-25G TCIAB2415-5G
1-Boc-piperazina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Boc-piperazina
Formula: C₉H₁₈N₂O₂
MW: 186.25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00075265
Núm. CAS: 57260-71-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ea20ecd1b7d405cb0480ae02eb9549107cb65cf&vid=3ea20ecd1b7d405cb0480ae02eb9549107cb65cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C