Isocianato de trimetilsililo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1106-25G T1106-5G T1106-100G
TCIAT1106-25GEA 147 EUR
TCIAT1106-25G TCIAT1106-5G TCIAT1106-100G
Isocianato de trimetilsililo ≥95.0% (por GC)
Isocianato de trimetilsililo
Formula: C₄H₉NOSi
MW: 115.21 g/mol
Pto. Ebullición: 90°C
Pto. de inflamación: –2°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001993
Núm. CAS: 1118-02-1
EINECS: 214-256-8
UN: 2478
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8209b8b5185edc5cb8db9f16af2069f08f1c1d47&vid=8209b8b5185edc5cb8db9f16af2069f08f1c1d47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %