1-Bencil-4-piperidona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N-Benzyl-4-piperidone, 1-Benzylpiperidin-4-one, 1-Benzyl-4-piperidinone
B1027-25ML B1027-500ML
TCIAB1027-25MLEA 22 EUR
TCIAB1027-25ML TCIAB1027-500ML
1-Bencil-4-piperidona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Bencil-4-piperidona
Formula: C₁₂H₁₅NO
MW: 189,26 g/mol
Pto. Ebullición: 158°C
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006192
Núm. CAS: 3612-20-2
EINECS: 222-782-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f1902366327f5935e6d9323fd27f851972b5e05&vid=8f1902366327f5935e6d9323fd27f851972b5e05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %