5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
C1509-1G C1509-5G
TCIAC1509-1GEA 16 EUR
TCIAC1509-1G TCIAC1509-5G
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
5-Cloro-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona
Formula: C₈H₆ClNO
Número MDL: MFCD00191927
Núm. CAS: 17630-75-0
EINECS: 412-200-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d963fc3a71bc7a7af970141bdbf74b2047305953&vid=d963fc3a71bc7a7af970141bdbf74b2047305953&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 194.0 to 199.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency