6-Clorooxindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Chloro-2-oxindole
C2024-25G C2024-5G
TCIAC2024-25GEA 89 EUR
TCIAC2024-25G TCIAC2024-5G
6-Clorooxindol ≥98.0% (por GC)
6-Clorooxindol
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Número MDL: MFCD00209962
Núm. CAS: 56341-37-8
EINECS: 421-330-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fe2193478ef2d5003f9da053a8a22dbd702dd40&vid=0fe2193478ef2d5003f9da053a8a22dbd702dd40&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C