5-Fluorooxindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
F0699-1G F0699-5G
TCIAF0699-1GEA 50 EUR
TCIAF0699-1G TCIAF0699-5G
5-Fluorooxindol ≥98.0% (por GC)
5-Fluorooxindol
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Número MDL: MFCD02179598
Núm. CAS: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e52a9b0deb7487c614842ccfed99d036eb431451&vid=e52a9b0deb7487c614842ccfed99d036eb431451&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 147.0 deg-C