1-Feniloxindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Phenyl-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
P1769-25G P1769-5G
TCIAP1769-25GEA 90 EUR
TCIAP1769-25G TCIAP1769-5G
1-Feniloxindol ≥98.0% (por GC)
1-Feniloxindol
Formula: C₁₄H₁₁NO
MW: 209,25 g/mol
Número MDL: MFCD00234850
Núm. CAS: 3335-98-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce20832980192dded1d6b4abe4b37feb6dd2e8c1&vid=ce20832980192dded1d6b4abe4b37feb6dd2e8c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 126.0 deg-C