Indol-2-carboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Carbethoxyinole, Ethyl 1H-indole-2-carboxylate, Indole-2-Carboxylic Acid Ethyl Ester
I0585-25G I0585-5G
TCIAI0585-25GEA 692 EUR
TCIAI0585-25G TCIAI0585-5G
Indol-2-carboxilato de etilo ≥98.0% (por GC)
Indol-2-carboxilato de etilo
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Número MDL: MFCD00005609
Núm. CAS: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd7736f5cb5c778626f2919dd461e7fa05217f18&vid=fd7736f5cb5c778626f2919dd461e7fa05217f18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 120.0 to 125.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency