Indol-3-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0491-25G
I0491-500G
TCIAI0491-25GEA
29
EUR
TCIAI0491-25G
TCIAI0491-500G
Indol-3-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Indol-3-carboxilato de metilo
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol |
Número MDL:
MFCD00189407 Núm. CAS: 942-24-5 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 152.0 deg-C |