Indol-4-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M1773-1G M1773-5G
TCIAM1773-1GEA 28 EUR
TCIAM1773-1G TCIAM1773-5G
Indol-4-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Indol-4-carboxilato de metilo
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Número MDL: MFCD00191222
Núm. CAS: 39830-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=983bf379ca56fd9f321d55b53cc94f0dfe6320ae&vid=983bf379ca56fd9f321d55b53cc94f0dfe6320ae&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C