Indol-5-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0545-1G
I0545-5G
TCIAI0545-1GEA
24
EUR
TCIAI0545-1G
TCIAI0545-5G
Indol-5-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Indol-5-carboxilato de metilo
Formula:
C₁₀H₉NO₂ |
Número MDL:
MFCD00153023 Núm. CAS: 1011-65-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 125.0 to 129.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | almost transparency |