Indol-6-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 1H-indole-6-carboxylate
M2042-1G M2042-25G M2042-5G
TCIAM2042-1GEA 26 EUR
TCIAM2042-1G TCIAM2042-25G TCIAM2042-5G
Indol-6-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Indol-6-carboxilato de metilo
Formula: C₁₀H₉NO₂
Número MDL: MFCD00211063
Núm. CAS: 50820-65-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2ff9672f9402f65cd1a225a08161e253b5336a&vid=2a2ff9672f9402f65cd1a225a08161e253b5336a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %