Indol-3-ilmetildimetilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: N,N-Dimetilamino-3-metilindol
D0653-25G D0653-250G
TCIAD0653-25GEA 22 EUR
TCIAD0653-25G TCIAD0653-250G
Indol-3-ilmetildimetilamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Indol-3-ilmetildimetilamina
Formula: C₁₁H₁₄N₂
MW: 174.25 g/mol
Número MDL: MFCD00005629
Núm. CAS: 87-52-5
EINECS: 201-749-8
Índice Merck: 14,04533
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ec9153996aef6674237ca86bcc0360d96abd356&vid=8ec9153996aef6674237ca86bcc0360d96abd356&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 134.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency