2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A0300-1G A0300-25G
TCIAA0300-1GEA 16 EUR
TCIAA0300-1G TCIAA0300-25G
2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(Indol-3-il)etilamina clorhidrato
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂
MW: 196.68 g/mol
Pto. de fusión: 248°C
Número MDL: MFCD00012682
Núm. CAS: 343-94-2
EINECS: 206-446-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9b7956b22879168f6e455f64b45577aba8d5211&vid=f9b7956b22879168f6e455f64b45577aba8d5211&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %