2-Cloro-6-metoxibenzotiazol ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-Cloro-6-metoxi-1,3-benzotiazol
C1464-1G C1464-5G
TCIAC1464-1GEA 29 EUR
TCIAC1464-1G TCIAC1464-5G
2-Cloro-6-metoxibenzotiazol ≥96.0% (por GC)
2-Cloro-6-metoxibenzotiazol
Formula: C₈H₆ClNOS
MW: 199,66 g/mol
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD00671510
Núm. CAS: 2605-14-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a432b9f952362c06b99d5209d02707be75a7a98f&vid=a432b9f952362c06b99d5209d02707be75a7a98f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency