Dibencil sulfóxido ≥99.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzyl sulphoxide, Dibenzyl sulphoxide
D0001-25G D0001-100G
TCIAD0001-25GEA 35 EUR
TCIAD0001-25G TCIAD0001-100G
Dibencil sulfóxido ≥99.0% (by HPLC)
Dibencil sulfóxido
Formula: C₁₄H₁₄OS
MW: 230.33 g/mol
Número MDL: MFCD00004782
Núm. CAS: 621-08-9
EINECS: 210-668-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=486f594a72ec68894f313850b671c39f0fd4cc3d&vid=486f594a72ec68894f313850b671c39f0fd4cc3d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 133.0 to 136.0 deg-C