Trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulphonate
E0494-25G E0494-5G
TCIAE0494-25GEA 209 EUR
TCIAE0494-25G TCIAE0494-5G
Trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluorometanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₇H₁₁F₃N₂O₃S
MW: 260.24 g/mol
Pto. Ebullición: 671°C
Pto. de fusión: –10°C
Número MDL: MFCD00210008
Núm. CAS: 145022-44-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc49338adbdb7a363ff593c70268bb7db53d726&vid=1bc49338adbdb7a363ff593c70268bb7db53d726&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %