Mequinol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Metoxifenol
M0123-25G M0123-500G M0123-100G
TCIAM0123-25GEA 16 EUR
TCIAM0123-25G TCIAM0123-500G TCIAM0123-100G
Mequinol ≥99.0% (por GC)
Mequinol
Formula: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de inflamación: 128
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002332
Núm. CAS: 150-76-5
EINECS: 205-769-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=caa001b37accac1817252cecb826f0275cc1e125&vid=544ecda4328ea1407dc09a47267988f8c3428d73&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 55.0 to 58.0 deg-C