Metanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Basionic® ST 35
E0755-25G E0755-5G
TCIAE0755-25GEA 70 EUR
TCIAE0755-25G TCIAE0755-5G
Metanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio ≥98.0% (by total nitrogen basis)
Metanosulfonato de 1-etil-3-metilimidazolio
Formula: C₇H₁₄N₂O₃S
MW: 206.27 g/mol
Pto. de inflamación: 67°C
Número MDL: MFCD06798171
Núm. CAS: 145022-45-3
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2eeab0ac1f3c777352c7eed75518e36fc0326b0&vid=a2eeab0ac1f3c777352c7eed75518e36fc0326b0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %