1-Butil-3-metilpiridinio bromuro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3104-25G B3104-5G
TCIAB3104-25GEA 109 EUR
TCIAB3104-25G TCIAB3104-5G
1-Butil-3-metilpiridinio bromuro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Butil-3-metilpiridinio bromuro
Formula: C₁₀H₁₆BrN
Número MDL: MFCD01632121
Núm. CAS: 26576-85-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26c34fd6b8535f5d2a67a170cf25cc0cb66084c8&vid=26c34fd6b8535f5d2a67a170cf25cc0cb66084c8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %