1-Butil-4-metilpiridinio bromuro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B2700-25G
B2700-5G
TCIAB2700-25GEA
233
EUR
TCIAB2700-25G
TCIAB2700-5G
1-Butil-4-metilpiridinio bromuro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Butil-4-metilpiridinio bromuro
Formula:
C₁₀H₁₆BrN |
Número MDL:
MFCD06798209 Núm. CAS: 65350-59-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |