1-Butil-3-metilpiridinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cloruro de butil-3-metilpiridinio, Cloruro de 1-butil-3-metilpiridinio
B3425-1G B3425-5G
TCIAB3425-1GEA 78 EUR
TCIAB3425-1G TCIAB3425-5G
1-Butil-3-metilpiridinio cloruro ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Butil-3-metilpiridinio cloruro
Formula: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Número MDL: MFCD08458942
Núm. CAS: 125652-55-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %