1-Butil-4-metilpiridinio cloruro ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cloruro de 1-butil-4-metilpiridinio, Cloruro de butil-4-metilpiridinio
B3426-25G B3426-5G
TCIAB3426-25GEA 242 EUR
TCIAB3426-25G TCIAB3426-5G
1-Butil-4-metilpiridinio cloruro ≥99.0% (by HPLC, titration analysis)
1-Butil-4-metilpiridinio cloruro
Formula: C₁₀H₁₆ClN
MW: 185,7 g/mol
Número MDL: MFCD03095439
Núm. CAS: 112400-86-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=898bc6e26a161adac669b8b89b2ed317ea7fd410&vid=898bc6e26a161adac669b8b89b2ed317ea7fd410&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C