Bromomalonato de dietilo ≥85.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Diethyl 2-bromomalonate
B1205-25G B1205-500G
TCIAB1205-25GEA 22 EUR
TCIAB1205-25G TCIAB1205-500G
Bromomalonato de dietilo ≥85.0% (por GC)
Bromomalonato de dietilo
Formula: C₇H₁₁BrO₄
MW: 239.07 g/mol
Pto. Ebullición: 235°C
Pto. de inflamación: 111°C
Número MDL: MFCD00009138
Núm. CAS: 685-87-0
EINECS: 211-683-1
UN: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c129fb44c341f7743070faaa057287b8969486af&vid=c129fb44c341f7743070faaa057287b8969486af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %